Cinc ≥99.9% (metals basis), láminas, Ancho: 30 cm (12 in), Grosor: 0.62 mm (0.024 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
10437.CB 10437.BW
10437.CBEA 349 EUR
10437.CB 10437.BW
Cinc ≥99.9% (metals basis), láminas, Ancho: 30 cm (12 in), Grosor: 0.62 mm (0.024 in)
Cinc
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-66-6 Physical Form: ≈665g/30x50cm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011291
Formula: Zn
MW: 65.39 g/mol
Pto. Ebullición: 908
Pto. de fusión: 420
Densidad: 7.14 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011291
Núm. CAS: 7440-66-6
EINECS: 231-175-3
Índice Merck: 12,10255