Cinc ≥99% (metals basis), láminas, Grosor: 1.6 mm (0.063 in)

Proveedor: Thermo Fisher Scientific

10438.KG 10438.KJ
10438.KGEA 49.3 EUR
10438.KG 10438.KJ
Cinc ≥99% (metals basis), láminas, Grosor: 1.6 mm (0.063 in)
Cinc

Purity: 99% CAS No.: 7440-66-6 Physical Form: ≈255g/15x15cm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011291

Formula: Zn
Pto. Ebullición: 908 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 420 °C
Densidad: 7,14 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011291
Núm. CAS: 7440-66-6
EINECS: 231-175-3
Índice Merck: 12,10255

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR