Cinc ≥99.99% (metals basis), en perlas, Ø 10mm (0.4in), Thickness: 2 mm (0.08 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
10440.36 10440.A3 10440.22
10440.36EA 104 EUR
10440.36 10440.A3 10440.22
Cinc ≥99.99% (metals basis), en perlas, Ø 10mm (0.4in), Thickness: 2 mm (0.08 in)
Cinc
Purity: 99.99% CAS No.: 7440-66-6 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011291
Formula: Zn
Pto. Ebullición: 908 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 420 °C
Densidad: 7,14 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011291
Núm. CAS: 7440-66-6
EINECS: 231-175-3
Índice Merck: 12,10255