Cinc ≥99.999% (metals basis), en perlas 1-5 mm (0.04-0.2 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
10759.18 10759.30 10759.A1
10759.18EA 107 EUR
10759.18 10759.30 10759.A1
Cinc ≥99.999% (metals basis), en perlas 1-5 mm (0.04-0.2 in)
Cinc
Purity: 99.999% CAS No.: 7440-66-6 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011291
Formula: Zn
MW: 65.39 g/mol
Pto. Ebullición: 908
Pto. de fusión: 420
Densidad: 7.14 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011291
Núm. CAS: 7440-66-6
EINECS: 231-175-3
Índice Merck: 12,10255