Cinc ≥99.9997% (metals basis), alambre, Ø 1.0 mm (0.04 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
11361.G1 11361.G5 11361.G8
11361.G1EA 219 EUR
11361.G1 11361.G5 11361.G8
Cinc ≥99.9997% (metals basis), alambre, Ø 1.0 mm (0.04 in)
Cinc
Purity: 99.9997% CAS No.: 7440-66-6 Physical Form: ≈5.60g/m Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011291
Formula: Zn
MW: 65.39 g/mol
Pto. Ebullición: 908
Pto. de fusión: 420
Densidad: 7.14 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011291
Núm. CAS: 7440-66-6
EINECS: 231-175-3
Índice Merck: 12,10255