Cinc ≥99.994% (metals basis), láminas, Puratronic®, Grosor: 0.1 mm (0.004 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
11912.FI 11912.GH 11912.HG
11912.FIEA 119 EUR
11912.FI 11912.GH 11912.HG
Cinc ≥99.994% (metals basis), láminas, Puratronic®, Grosor: 0.1 mm (0.004 in)
Cinc
Purity: 99.994% CAS No.: 7440-66-6 Physical Form: ≈1.8g/50x50mm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011291
Formula: Zn
MW: 65.39 g/mol
Pto. Ebullición: 908
Pto. de fusión: 420
Densidad: 7.14 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011291
Núm. CAS: 7440-66-6
EINECS: 231-175-3
Índice Merck: 12,10255