Cinc ≥99.994% (metals basis), láminas, Puratronic®, Grosor: 0.25 mm (0.01 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
11913.FI 11913.GH
11913.FIEA 142 EUR
11913.FI 11913.GH
Cinc ≥99.994% (metals basis), láminas, Puratronic®, Grosor: 0.25 mm (0.01 in)
Cinc
Purity: 99.994% CAS No.: 7440-66-6 Physical Form: ≈4.5g/50x50mm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011291
Formula: Zn
Pto. Ebullición: 908 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 420 °C
Densidad: 7,14 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011291
Núm. CAS: 7440-66-6
EINECS: 231-175-3
Índice Merck: 12,10255