Cinc ≥99.9985% (metals basis), alambre, Puratronic®, Ø 1.0 mm (0.04 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
12053.BW 12053.CB
12053.BWEA 68.4 EUR
12053.BW 12053.CB
Cinc ≥99.9985% (metals basis), alambre, Puratronic®, Ø 1.0 mm (0.04 in)
Cinc
Purity: 99.9985% CAS No.: 7440-66-6 Physical Form: ≈5.60g/m Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011291
Formula: Zn
MW: 65.39 g/mol
Pto. Ebullición: 908
Pto. de fusión: 420
Densidad: 7.14 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011291
Núm. CAS: 7440-66-6
EINECS: 231-175-3
Índice Merck: 12,10255