Cinc ≥99.994% (metals basis), alambre, Puratronic®, Ø 0.25 mm (0.01 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
12055.G2 12055.G6 12055.H2
12055.G2EA 70.1 EUR
12055.G2 12055.G6 12055.H2
Cinc ≥99.994% (metals basis), alambre, Puratronic®, Ø 0.25 mm (0.01 in)
Cinc
Purity: 99.994% CAS No.: 7440-66-6 Physical Form: ≈0.35g/m Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011291
Formula: Zn
MW: 65.39 g/mol
Pto. Ebullición: 908
Pto. de fusión: 420
Densidad: 7.14 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011291
Núm. CAS: 7440-66-6
EINECS: 231-175-3
Índice Merck: 12,10255