Cinc ≥99% (metals basis), mossy 2.5 cm (0.98 in) & down
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
14629.30 14629.A1
14629.30EA 35.5 EUR
14629.30 14629.A1
Cinc ≥99% (metals basis), mossy 2.5 cm (0.98 in) & down
Cinc
Purity: 99% CAS No.: 7440-66-6 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011291
Formula: Zn
MW: 65.39 g/mol
Pto. Ebullición: 908
Pto. de fusión: 420
Densidad: 7.14 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011291
Núm. CAS: 7440-66-6
EINECS: 231-175-3
Índice Merck: 12,10255