Cinc ≥99.8%, en gránulos ACS -20 mesh
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
36602.A1 36602.36 36602.22
36602.A1EA 171 EUR
36602.A1 36602.36 36602.22
Cinc ≥99.8%, en gránulos ACS -20 mesh
Cinc
Purity: 99.8% min CAS No.: 7440-66-6 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011291
Formula: Zn
MW: 65.39 g/mol
Pto. Ebullición: 908
Pto. de fusión: 420
Densidad: 7.14 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011291
Núm. CAS: 7440-66-6
EINECS: 231-175-3
Índice Merck: 12,10255