Cinc ≥99.95% (metals basis), alambre, Ø 1.0 mm (0.04 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
42705.G1 42705.G5 42705.G9
42705.G1EA 58.6 EUR
42705.G1 42705.G5 42705.G9
Cinc ≥99.95% (metals basis), alambre, Ø 1.0 mm (0.04 in)
Cinc
Purity: 99.95% CAS No.: 7440-66-6 Physical Form: ≈5.60g/m Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011291
Formula: Zn
Pto. Ebullición: 908 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 420 °C
Densidad: 7,14 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011291
Núm. CAS: 7440-66-6
EINECS: 231-175-3
Índice Merck: 12,10255