Cinc ≥99.993% (metals basis), bala, Puratronic®, Length: 6.35 mm (0.25 in), Ø 6.35 mm (0.25 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
43417.22
43417.14
43417.22EA
145
EUR
43417.22
43417.14
Cinc ≥99.993% (metals basis), bala, Puratronic®, Length: 6.35 mm (0.25 in), Ø 6.35 mm (0.25 in)
Cinc
Purity: 99.993%
CAS No.: 7440-66-6
Physical Form: ≈1.4g/slug
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011291
Formula:
Zn Pto. Ebullición: 908 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 420 °C Densidad: 7,14 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011291 Núm. CAS: 7440-66-6 EINECS: 231-175-3 Índice Merck: 12,10255 |