Cinc ≥99.999% (metals basis), láminas, Puratronic®, Thickness: 2 mm (0.08 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
43504.FF
43504.FI
43504.FFEA
359
EUR
43504.FF
43504.FI
Cinc ≥99.999% (metals basis), láminas, Puratronic®, Thickness: 2 mm (0.08 in)
Cinc
Purity: 99.999%
CAS No.: 7440-66-6
Physical Form: ≈8.9g/25x25mm
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011291
Formula:
Zn Pto. Ebullición: 908 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 420 °C Densidad: 7,14 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011291 Núm. CAS: 7440-66-6 EINECS: 231-175-3 Índice Merck: 12,10255 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...