Cinc ≥99.9999% (metals basis), barras, Ø 8 mm (0.31 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
44936.DT 44936.DJ
44936.DTEA 900 EUR
44936.DT 44936.DJ
Cinc ≥99.9999% (metals basis), barras, Ø 8 mm (0.31 in)
Cinc
Purity: 99.9999% CAS No.: 7440-66-6 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011291
Formula: Zn
MW: 65.39 g/mol
Pto. Ebullición: 908
Pto. de fusión: 420
Densidad: 7.14 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011291
Núm. CAS: 7440-66-6
EINECS: 231-175-3
Índice Merck: 12,10255