Cinc ≥99.9% (metals basis), láminas, Thickness: 0.01+/-0.0025 mm (0.0004+/-0.0001 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
45059.FF
45059.FI
45059.FFEA
312
EUR
45059.FF
45059.FI
Cinc ≥99.9% (metals basis), láminas, Thickness: 0.01+/-0.0025 mm (0.0004+/-0.0001 in)
Cinc
Purity: 99.9%
CAS No.: 7440-66-6
Physical Form: ≈0.045g/25x25mm
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011291
Formula:
Zn Pto. Ebullición: 908 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 420 °C Densidad: 7,14 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011291 Núm. CAS: 7440-66-6 EINECS: 231-175-3 Índice Merck: 12,10255 |