Cubrebotas para salas limpias, Kimtech™ A5
Proveedor: KIMBERLY CLARK
88808 31696 31683 12922
113-1227EA 582 EUR
113-1227 113-7736 113-7735 113-8197
Cubrebotas para salas limpias, Kimtech™ A5
Prendas desechables
Sterile Kimtech™ A5 cleanroom boot covers are made of SMS (Spunbond Melt-blown Spunbond) material that gives them a cloth-like feeling. Available with standard vinyl sole or with wrap-around vinyl foot.
  • El pie de vinilo envolvente está cosido por encima de la línea del piso para reducir el riesgo de penetración de líquidos y peligros de tropiezos
  • Costuras ribeteadas y elásticas tunelizadas
  • Dos corbatas extralargas
Adecuadas para entornos clase 100, ISO 5 y M3.5.
*Talla única
Certificaciones: PPE Cat I (UE) 2016/425
Envase: Envasado al vacío en pares para mayor garantía de esterilidad.