Balanzas de precisión, serie Explorer®
Proveedor: OHAUS
83021348 83021341 83021343 83021366 83021350 83021351 83021356 83021357 83021358 83021360 83021361 83021362 83021363 83021365 83021342 30061979 30061980 30061981 30061982 30061983 30061984
611-2401EA 4950 EUR
611-2401 611-2398 611-2400 611-2412 611-2402 611-2403 611-2404 611-2405 611-2406 611-2407 611-2408 611-2409 611-2410 611-2411 611-2399 611-5302 611-5303 611-5304 611-5305 611-5306 611-5307
Balanzas de precisión, serie Explorer®
Balanzas
Una gama de balanzas que incorpora tecnología de pantalla táctil, pesaje avanzado y de sensor de proximidad. La unidad de control fácil de usar puede montarse en la base, por encima de la base en una columna opcional, en la pared o a distancia (hasta 3 m de distancia con un cable opcional). La pantalla táctil con iconos universales y textos informativos simplifica la funciones de configuración y el funcionamiento básico. El operador tiene entonces la posibilidad añadida de utilizar los sensores de proximidad para la manipulación de muestras sensibles sin necesidad de usar las manos. Las balanzas tienen múltiples modos de aplicación para el pesaje básico de aplicaciones SQC junto con tiempos de estabilización cortos y especificaciones de funcionamiento optimizadas.
  • Pantalla táctil a color con ajuste del ángulo de visión en una unidad de control desmontable
  • Tecnología de pesaje avanzada con tiempos de estabilización de menos de 2 segundos
  • Software SmarText™ con indicaciones de texto para facilitar la navegación por el menú, incluida la función 'Asistencia de nivel' con indicador de nivel iluminado
  • Calibración interna AutoCal™
  • Sensores de proximidad multifuncionales duales para el funcionamiento manos libres de funciones básicas o seleccionables por el usuario
  • Compatibilidad con LIMS
Las balanzas de 1 mg cuentan con un protector de tiro de vidrio sin marco con fácil acceso, luz central y puertas extraíbles para su limpieza.
Información para pedidos: Una selección de balanzas con aprobación OIML EC también está disponible en Avantor. Para obtener la gama completa de accesorios para el Explorer®, póngase en contacto con su oficina local de ventas de Avantor.