Cinc ≥99.9%, en polvo grueso, EMSURE® Reag. Ph. Eur. ∼ 0.3- 1.5 mm (14-50 mesh ASTM) para análisis, suitable for filling of reductors, Supelco®
Proveedor: Merck
Atención
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.08756.0250 1.08756.1000
1.08756.0250EA 214 EUR
1.08756.0250 1.08756.1000
Cinc ≥99.9%, en polvo grueso, EMSURE® Reag. Ph. Eur. ∼ 0.3- 1.5 mm (14-50 mesh ASTM) para análisis, suitable for filling of reductors, Supelco®
Cinc
Formula: Zn
MW: 65.39 g/mol
Pto. Ebullición: 908
Pto. de fusión: 419 °C
Densidad: 7.13 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011291
Núm. CAS: 7440-66-6
EINECS: 231-175-3
UN: 3077
ADR: 9 III
Índice Merck: 12,10255
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay (complexometric) ≥ 99.9 %
As (Arsenic) ≤ 0.00001 %
Cd (Cadmium) ≤ 0.002 %
Cu (Copper) ≤ 0.001 %
Fe (Iron) ≤ 0.02 %
Pb (Lead) ≤ 0.005 %
Sn (Tin) ≤ 0.001 %
Corresponds to Reag. Ph Eur