Cinc, en gránulos, EMSURE® ISO para análisis, Supelco®
Proveedor: Merck
|
Atención
|
M-Clarity™ quality level = MQ300
*1 AOX Enrichment Set 1.00678.0001 and AOX Sample Preparation Set 1.00677 required
*3 BOD Nutrient Salt Mixture 1.00687 required
*4 Reagents for free chlorine testing are Reagent Cl2-1 1.00086.0001 and Reagent Cl2-2 1.00087.0001 together with empty cell and accessories 1.00089.0001
Reagents for total chlorine are Reagent Cl2-1 1.00086.0001, Reagent Cl2-2 1.00087.0001 and Reagent Cl2-3 1.00088.0001 together with empty cell and accessories 1.00089.0001
*5 TOC screw caps for digestion required
*6 Zinc Reagent-6 required
Formula:
Zn Pto. Ebullición: 908 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 420 °C Densidad: 7,14 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011291 Núm. CAS: 7440-66-6 EINECS: 231-175-3 UN: 3077 ADR: 9,III Índice Merck: 12,10255 |
Resultados test especificaciones
Solubility | (20 °C) insoluble |
Melting Point | 419 °C |
Molar Mass | 65.39 g/mol |
Boiling Point | 906 °C (1013 hPa) |
Density | 7.13 g/cm3 (20 °C) |