Cinc, en polvo grueso, GPR RECTAPUR®
Proveedor: VWR Chemicals
|
Peligro
|
29076.291EA
0
EUR
29076.291
Cinc, en polvo grueso, GPR RECTAPUR®
Cinc
Formula:
Zn Pto. Ebullición: 907 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 419,5 °C Densidad: 7,13 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011291 Núm. CAS: 7440-66-6 EINECS: 231-175-3 UN: 1436 ADR: 4.3,II |
Resultados test especificaciones
Foreign heavy metals (as Pb) | Max. 0.02 % |
As (Arsenic) | Max. 1 ppm |
Fe (Iron) | Max. 0.02 % |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...