Cinc ≥99.9%, en lentejas, AnalaR NORMAPUR® para análisis
Proveedor: VWR Chemicals
29080.238EA 85.3 EUR
29080.238 29080.295 29080.410
Cinc ≥99.9%, en lentejas, AnalaR NORMAPUR® para análisis
Cinc
Formula: Zn
Pto. Ebullición: 908 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 420 °C
Densidad: 7,14 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011291
Núm. CAS: 7440-66-6
EINECS: 231-175-3
Índice Merck: 12,10255
Order Now
Resultados test especificaciones
Pureza Min. 99,9 %
Diámetro medio 3 to 8 mm
As (Arsénico) Max. 0,1 ppm
Cd (Cadmio) Max. 30 ppm
Cu (Cobre) Max. 10 ppm
Fe (Hierro) Max. 0,003 %
Pb (Plomo) Max. 50 ppm
Sn (Estaño) Max. 50 ppm