Imanes de agitación, PTFE, ovalados
Proveedor: Brand
137300 137301 137302 137305 137307 137310 137312 137315 137320 137325
BRND137300EA 106 EUR
BRND137300 BRND137301 BRND137302 BRND137305 BRND137307 BRND137310 BRND137312 BRND137315 BRND137320 BRND137325
Imanes de agitación, PTFE, ovalados
Imánes de agitación Barras magnéticas de agitación
These oval shaped PTFE magnetic stirrer bars are ideal for vessels with round bottom such as round bottom flasks.