Balanzas analíticas, Explorer
Proveedor: OHAUS
83021332 83021331 83021333 83021335 83021336
611-2394EA 5195 EUR
611-2394 611-2393 611-2395 611-2396 611-2397
Balanzas analíticas, Explorer
Balanzas
Una gama de balanzas de cuatro plazas que incorporan pantalla táctil, pesaje avanzado y tecnologías de sensores de proximidad. La unidad de control fácil de usar se puede montar en una base, sobre una base en una columna opcional, en una pared o de forma remota (hasta 3 metros de distancia con un cable opcional). La pantalla táctil, con iconos universales e indicaciones informativas, simplifica las funciones de configuración y el funcionamiento básico. El operador tiene la opción adicional de utilizar sensores de proximidad para el funcionamiento manos libres cuando manipula muestrasMore Product Information