Cinc 99.995% (trace metals basis), en polvo
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
194500050 194500500
ACRO194500050EA 157 EUR
ACRO194500050 ACRO194500500
Cinc 99.995% (trace metals basis), en polvo
Cinc
Formula: Zn
MW: 65.39 g/mol
Pto. Ebullición: 908
Pto. de fusión: 420 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011291
Núm. CAS: 7440-66-6
EINECS: 231-175-3
UN: 1436
ADR: 4.3 II
Índice Merck: 12,10255
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Grey Powder
Total trace metal impurities ≤50 ppm