Cinc 98+% stable (acc. to UN classification class 4), polvo
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
198340010 198340025 198341000 198340100 198340250
ACRO198340010EA 61.1 EUR
ACRO198340010 ACRO198340025 ACRO198341000 ACRO198340100 ACRO198340250
Cinc 98+% stable (acc. to UN classification class 4), polvo
Cinc
Stable acc. to UN classification class 4
Formula: Zn
Pto. Ebullición: 906 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 419 °C
Densidad: 7,14 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011291
Núm. CAS: 7440-66-6
EINECS: 231-175-3
UN: 3077
ADR: 9,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Grey Powder
Particle Size/Sieve analysis ≤0.1 % Residue on 250 µm(+60 mesh) sieve
Zinc (Zn) ≥98.0 %