Cinc 99.999% (trace metals basis), en polvo 40 mesh
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
367260100 367260500
ACRO367260100EA 238 EUR
ACRO367260100 ACRO367260500
Cinc 99.999% (trace metals basis), en polvo 40 mesh
Cinc
Formula: Zn
Pto. Ebullición: 907 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 420 °C
Densidad: 7,13 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011291
Núm. CAS: 7440-66-6
EINECS: 231-175-3
UN: 1436
ADR: 4.3,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Grey Powder
Total trace metal impurities ≤0.001 %