Cinc ≥99.9% (metals basis), en polvo -100 mesh
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
00424.A1 00424.A7 00424.30
00424.A1EA 138 EUR
00424.A1 00424.A7 00424.30
Cinc ≥99.9% (metals basis), en polvo -100 mesh
Cinc
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-66-6 Sensitivity: Air and Moisture Sensitive Appearance: Grey Odour: Odourless UN No.: 1436 MDL No.: MFCD00011291
Formula: Zn
MW: 65.39 g/mol
Pto. Ebullición: 908
Pto. de fusión: 420
Densidad: 7.13 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011291
Núm. CAS: 7440-66-6
EINECS: 231-175-3
UN: 1436
ADR: 4.3 III
Índice Merck: 12,10255