Cinc ≥99.9% (metals basis), en polvo -140+325 mesh
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
39694.22 39694.36
39694.22EA 249 EUR
39694.22 39694.36
Cinc ≥99.9% (metals basis), en polvo -140+325 mesh
Cinc
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-66-6 Physical Form: Powder Sensitivity: Air and Moisture Sensitive Appearance: Gray, bluish-white Odour: Odourless UN No.: 1436 MDL No.: MFCD00011291
Formula: Zn
MW: 65.39 g/mol
Pto. Ebullición: 908
Pto. de fusión: 420
Densidad: 7.13 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011291
Núm. CAS: 7440-66-6
EINECS: 231-175-3
UN: 1436
ADR: 4.3 III
Índice Merck: 12,10255