Cinc ≥97%, en polvo -100 mesh
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
L13310.22
L13310.36
L13310.0E
L13310.22EA
31.1
EUR
L13310.22
L13310.36
L13310.0E
Cinc ≥97%, en polvo -100 mesh
Cinc
Purity: 97+%
CAS No.: 7440-66-6
Physical Form: Powder
Density: 7.13
Sensitivity: Air and Moisture Sensitive
Appearance: Grey
Odour: Odourless
Melting Point: 420°
Boiling Point: 907°
UN No.: 1436
MDL No.: MFCD00011291
Formula:
Zn Pto. Ebullición: 907 °C Pto. de fusión: 420 °C Densidad: 7,13 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011291 Núm. CAS: 7440-66-6 EINECS: 231-175-3 UN: 1436 ADR: 4.3,III |