Cromo ≥99.2% (metals basis), piezas 3-12 mm (0.12-0.47 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
00472.22 00472.36
00472.22EA 115 EUR
00472.22 00472.36
Cromo ≥99.2% (metals basis), piezas 3-12 mm (0.12-0.47 in)
Cromo
Purity: 99.2% CAS No.: 7440-47-3 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00010944
Formula: Cr
Pto. Ebullición: 2469 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 1840 °C
Densidad: 7,2 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010944
Núm. CAS: 7440-47-3
EINECS: 231-157-5
Índice Merck: 12,02288