Cromo ≥99.997% (metals basis), piezas, Puratronic® ≤ 6 mm solución electrolítica
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
10151.14 10151.22
10151.14EA 196 EUR
10151.14 10151.22
Cromo ≥99.997% (metals basis), piezas, Puratronic® ≤ 6 mm solución electrolítica
Cromo
Purity: 99.997% CAS No.: 7440-47-3 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00010944
Formula: Cr
Pto. Ebullición: 2469 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 1840 °C
Densidad: 7,2 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010944
Núm. CAS: 7440-47-3
EINECS: 231-157-5
Índice Merck: 12,02288