Cromo ≥99.996% (metals basis), en polvo -10+20 mesh
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
10452.06 10452.14 10452.22
10452.06EA 92.9 EUR
10452.06 10452.14 10452.22
Cromo ≥99.996% (metals basis), en polvo -10+20 mesh
Cromo
Purity: 99.996% CAS No.: 7440-47-3 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00010944
Formula: Cr
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010944
Núm. CAS: 7440-47-3
EINECS: 231-157-5
UN: 3089
ADR: 4.1,III