Cromo ≥99.95% (metals basis), en polvo -200 mesh
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
13796.14
13796.22
13796.36
13796.14EA
130
EUR
13796.14
13796.22
13796.36
Cromo ≥99.95% (metals basis), en polvo -200 mesh
Cromo
Purity: 99.95%
CAS No.: 7440-47-3
Appearance: Silver
Odour: Odourless
UN No.: 3089
MDL No.: MFCD00010944
Formula:
Cr Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00010944 Núm. CAS: 7440-47-3 EINECS: 231-157-5 UN: 3089 ADR: 4.1,III |