Cromo ≥99.99% (metals basis), en polvo -100+325 mesh
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
35668.09 35668.18
35668.09EA 146 EUR
35668.09 35668.18
Cromo ≥99.99% (metals basis), en polvo -100+325 mesh
Cromo
Purity: 99.99% CAS No.: 7440-47-3 Odour: Odourless UN No.: 3089 MDL No.: MFCD00010944
Formula: Cr
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010944
Núm. CAS: 7440-47-3
EINECS: 231-157-5
UN: 3089
ADR: 4.1,III