Cromo ≥99.995% (metals basis), piezas, Thickness: 2-3 mm (0.08-0.12 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
38494.18 38494.30
38494.18EA 134 EUR
38494.18 38494.30
Cromo ≥99.995% (metals basis), piezas, Thickness: 2-3 mm (0.08-0.12 in)
Cromo
Purity: 99.995% CAS No.: 7440-47-3 Physical Form: Broken plate, Large irregular pieces Odour: Odourless MDL No.: MFCD00010944
Formula: Cr
Pto. Ebullición: 2469 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 1840 °C
Densidad: 7,2 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010944
Núm. CAS: 7440-47-3
EINECS: 231-157-5
Índice Merck: 12,02288