Cromo ≥99.2% (metals basis), en polvo APS <10 µm
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
41797.18
41797.30
41797.A1
41797.18EA
86.8
EUR
41797.18
41797.30
41797.A1
Cromo ≥99.2% (metals basis), en polvo APS <10 µm
Cromo
Purity: 99.2%
CAS No.: 7440-47-3
Odour: Odourless
UN No.: 3089
MDL No.: MFCD00010944
Formula:
Cr Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00010944 Núm. CAS: 7440-47-3 EINECS: 231-157-5 UN: 3089 ADR: 4.1,III |