Cromo ≥99.95% (metals basis), cubos typ. 6.35 mm (0.25 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
42310.09 42310.18 42310.30
42310.09EA 56.5 EUR
42310.09 42310.18 42310.30
Cromo ≥99.95% (metals basis), cubos typ. 6.35 mm (0.25 in)
Cromo
Purity: 99.95% CAS No.: 7440-47-3 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00010944
Formula: Cr
Pto. Ebullición: 2469 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 1840 °C
Densidad: 7,2 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010944
Núm. CAS: 7440-47-3
EINECS: 231-157-5
Índice Merck: 12,02288