Cromo ≥99.99% (metals basis), en polvo -60 mesh
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
44556.22 44556.36
44556.22EA 153 EUR
44556.22 44556.36
Cromo ≥99.99% (metals basis), en polvo -60 mesh
Cromo
Purity: 99.99% CAS No.: 7440-47-3 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00010944
Formula: Cr
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010944
Núm. CAS: 7440-47-3
EINECS: 231-157-5
UN: 3089
ADR: 4.1,III