Cromo ≥99.996% (metals basis), chunks 2-15 mm (0.08-0.59 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
44565.09 44565.18
44565.09EA 112 EUR
44565.09 44565.18
Cromo ≥99.996% (metals basis), chunks 2-15 mm (0.08-0.59 in)
Cromo
Purity: 99.996% CAS No.: 7440-47-3 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00010944
Formula: Cr
Pto. Ebullición: 2469 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 1840 °C
Densidad: 7,2 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010944
Núm. CAS: 7440-47-3
EINECS: 231-157-5
Índice Merck: 12,02288