Cromo, Patinal®
Proveedor: Merck
1.11807.0100
1.11807.0100EA 0 EUR
1.11807.0100
Cromo, Patinal®
Cromo
Formula: Cr
MW: 52 g/mol
Pto. Ebullición: 2469 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 1840 °C
Densidad: 7,2 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010944
Núm. CAS: 7440-47-3
EINECS: 231-157-5
Índice Merck: 12,02288