Cromo, en polvo, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.12097.0500 1.12097.5000
1.12097.0500EA 202 EUR
1.12097.0500 1.12097.5000
Cromo, en polvo, Sigma-Aldrich®
Cromo
Formula: Cr
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010944
Núm. CAS: 7440-47-3
EINECS: 231-157-5
UN: 3089
ADR: 4.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 1890 °C
Molar Mass 51.99 g/mol
Boiling Point 2670 °C (1013 hPa)
Density 7.20 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O) not applicable