Renio ≥99.97% (metals basis), alambre, Ø 0.25 mm (0.01 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
10311.BS 10311.BW 10311.CB
10311.BSEA 73.9 EUR
10311.BS 10311.BW 10311.CB
Renio ≥99.97% (metals basis), alambre, Ø 0.25 mm (0.01 in)
Renio
Purity: 99.97% CAS No.: 7440-15-5 Physical Form: ≈1.03g/m Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011195
Formula: Re
Pto. Ebullición: 5630 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 3180 °C
Densidad: 21,02 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011195
Núm. CAS: 7440-15-5
EINECS: 231-124-5
Índice Merck: 12,08343