Renio ≥99.97% (metals basis), láminas, recocido, Grosor: 0.5 mm (0.02 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
13983.FF 13983.FI
13983.FFEA 640 EUR
13983.FF 13983.FI
Renio ≥99.97% (metals basis), láminas, recocido, Grosor: 0.5 mm (0.02 in)
Renio
Purity: 99.97% CAS No.: 7440-15-5 Physical Form: ≈6.58g/25x25mm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011195
Formula: Re
Pto. Ebullición: 5630 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 3180 °C
Densidad: 21,02 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011195
Núm. CAS: 7440-15-5
EINECS: 231-124-5
Índice Merck: 12,08343