Frascos, Biotainer®, Nalgene®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
3005-42 3025-42 3110-42 3230-20 3415-16 3230-42 3005-70 3110-35 3415-42
NALG3005-42EA 682 EUR
NALG3005-42 NALG3025-42 NALG3110-42 NALG3230-20 NALG3415-16 NALG3230-42 NALG3005-70 NALG3110-35 NALG3415-42
Frascos, Biotainer®, Nalgene®
Frascos Botellas de plástico
PETG, cristalino.
  • Sin riesgo de pérdida de contenido valioso gracias a la garantía de estanqueidad
  • Las botellas resistentes a perforaciones e impactos protegen su contenido de gran valor
  • Con el respaldo de una amplia documentación de validación para reducir el tiempo y los costos de implementación
  • Opciones de transferencia de fluidos personalizadas disponibles para adaptarse a su aplicación de proceso específica
  • Graduaciones, número de lote y fecha de vencimiento fáciles de leer para una trazabilidad conveniente y sin errores
Las botellas Biotainer ™ están diseñadas específicamente para el almacenamiento y transporte de ingredientes farmacéuticos activos. La extensa documentación reglamentaria asegura que los productos cumplan los requisitos que se exigen para biotecnología y reduce el tiempo y coste para ponerlas en práctica en su proceso.
Elimine el costo de limpieza, esterilización y validaciones asociadas en comparación con las botellas diseñadas para reutilización con las botellas PETG Biotainer™ de Thermo Scientific™ Nalgene™, ideales para el almacenamiento prolongado de materiales sensibles al pH, como medios de cultivo. Todas las botellas Biotainer, certificadas como estériles y listas para usar, se irradian con rayos gamma a un nivel de garantía de esterilidad (SAL) de 10⁻⁶.
PETG duradero y transparente para la integridad de la muestra, cierres con revestimiento de núcleo de espuma de polietileno para garantizar la estanqueidad, opciones personalizadas disponibles para aplicaciones de transferencia de fluidos, respaldadas por una amplia documentación de validación, adecuadas para el almacenamiento en condiciones de −40 a +70 °C.
Certificaciones: Clase VI de la USP, no citotóxico, USP <661>, no pirógeno, FDA 21CFR 177.1315.