Osmio 99.9% Trace metals basis
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
385160010 385160050
ACRO385160010EA 198 EUR
ACRO385160010 ACRO385160050
Osmio 99.9% Trace metals basis
Osmio
Formula: Os
MW: 190.23 g/mol
Pto. Ebullición: 5027 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 3045 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011147
Núm. CAS: 7440-04-2
EINECS: 231-114-0
UN: 3089
ADR: 4.1 II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Blue-grey Powder
Particle Size/Sieve analysis ≤100 mesh
Total trace metal impurities ≤0.1 %