Osmio ≥99.8% (metals basis), en polvo -200 mesh
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
12446.03 12446.06
12446.03EA 181 EUR
12446.03 12446.06
Osmio ≥99.8% (metals basis), en polvo -200 mesh
Osmio
Purity: 99.8% CAS No.: 7440-04-2 Odour: Strong UN No.: 3089 MDL No.: MFCD00011147
Formula: Os
MW: 190.23 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011147
Núm. CAS: 7440-04-2
EINECS: 231-114-0
UN: 3089
ADR: 4.1 II