Osmio ≥99.95% (metals basis), en polvo -20 mesh
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
39998.03
39998.06
39998.03EA
249
EUR
39998.03
39998.06
Osmio ≥99.95% (metals basis), en polvo -20 mesh
Osmio
Purity: 99.95%
CAS No.: 7440-04-2
Odour: Strong
UN No.: 3089
MDL No.: MFCD00011147
Formula:
Os Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011147 Núm. CAS: 7440-04-2 EINECS: 231-114-0 UN: 3089 ADR: 4.1,II |