Cinc estabilizado, en polvo para análisis, Supelco®
Proveedor: Merck
|
Atención
|
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.08789.0500
1.08789.1000
1.08789.0500EA
88.3
EUR
1.08789.0500
1.08789.1000
Cinc estabilizado, en polvo para análisis, Supelco®
Cinc
Formula:
Zn Pto. Ebullición: 907 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 419,5 °C Densidad: 7,13 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011291 Núm. CAS: 7440-66-6 EINECS: 231-175-3 UN: 3077 ADR: 9,III |
Resultados test especificaciones
Solubility | (20 °C) insoluble,(reaction) |
Melting Point | 420 °C |
Molar Mass | 65.39 g/mol |
Bulk Density | 1800 - 2700 kg/m3 |
Boiling Point | 908 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 1.33 hPa (487 °C) |
Density | 7.14 g/cm3 (20 °C) |
pH | (H2O) not applicable |
Ignition Point | 460 °C |