Glicerina 86 - 88% ≥86-88% (w/w) en solución acuosa para análisis
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Glicerol
295600010 295600025 295602500 295600100
ACRO295600010EA 118 EUR
ACRO295600010 ACRO295600025 ACRO295602500 ACRO295600100
Glicerina 86 - 88% ≥86-88% (w/w) en solución acuosa para análisis
Glicerina
Formula: HOCH₂CH(OH)CH₂OH
Pto. de fusión: 18 °C
Densidad: 1,227 g/cm³
Pto. de inflamación: 160 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004722
Núm. CAS: 56-81-5
EINECS: 200-289-5
Índice Merck: 13,04497
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3668cce85af1464db21fd098526252076b567956&vid=86a15453b54e7106c121d32e4e716385003c4507&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4520 to 1.4550 (20°C, 589 nm)
Titration Iodometric 86.0 to 88.0 %
Water 12.0 to 14.0 % (K.F.)
Sulfated ash ≤0.005 %
Density (20/4°C) 1.224 to 1.232 g/ml
Substance darkened by H2SO4 Passes test
Chloride (Cl) ≤1 ppm
Sulfate (SO4) ≤5 ppm
Ammonium (NH4) ≤5 ppm
Arsenic (As) ≤0.5 ppm
Iron (Fe) ≤5 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤1 ppm
Free acid (CH3COOH) ≤0.002 %
Free alkali (NH3) ≤0.0005 %
Reducing substances ≤0.003 %
Fatty acid esters ≤0.05 %